Documenti fondamentali
SML1851
Sigma-Aldrich
RI(dl)-2
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-Ethyl-4-(pyrrolo[1,2-a]quinoxalin-4-yl)aniline
Scegli un formato
5 MG
CHF 85.00
25 MG
CHF 315.00
CHF 85.00
Spedizione prevista il13 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 85.00
25 MG
CHF 315.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H17N3 · xC2HF3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.36 (free base basis)
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 85.00
Spedizione prevista il13 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
, light orange to dark red
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCNC1=CC=C(C2=NC3=C(N4C2=CC=C4)C=CC=C3)C=C1.FC(F)(C(O)=O)F
InChI
1S/C19H17N3.C2HF3O2/c1-2-20-15-11-9-14(10-12-15)19-18-8-5-13-22(18)17-7-4-3-6-16(17)21-19;3-2(4,5)1(6)7/h3-13,20H,2H2,1H3;(H,6,7)
NIJZNZBFNNPMPH-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
RI(dl)-2 is a cell-permeable pyrroloquinoxaline derivative that selectively inhibits Rad51-mediated D-loop formation (IC50 = 11.1 μM) without affecting its ssDNA-binding activity (IC50 >100 μM). RI(dl)-2 is shown to inhibit DSBs-induced cellular homologous recombination (HR) activity (IC50 = 3.0 μM by HEK293-based DR-GFP reporter assay) by stabilizing nucleoprotein filaments in a nonfunctional state without affecting DNA damage-induced RAD51 nuclear loci formation or stimulating single-strand annealing (SSA) activity.
RI(dl)-2 is a cell-permeable pyrroloquinoxaline derivative that selectively inhibits Rad51-mediated D-loop formation.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)