Vai a
SML0364
RAD51 Inhibitor B02
≥98% (HPLC), RAD51 recombinase inhibitor, powder
Sinonimo/i:
3-(Phenylmethyl)-2-[(1E)-2-(3-pyridinyl)ethenyl]-4(3H)-quinazolinone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 172.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 571.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H17N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
339.39
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 172.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
RAD51 Inhibitor B02, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to dark brown
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1N(CC2=CC=CC=C2)C(/C=C/C3=CN=CC=C3)=NC4=C1C=CC=C4
InChI
1S/C22H17N3O/c26-22-19-10-4-5-11-20(19)24-21(13-12-17-9-6-14-23-15-17)25(22)16-18-7-2-1-3-8-18/h1-15H,16H2/b13-12+
InChI key
GEKDQXSPTHHANP-OUKQBFOZSA-N
Application
RAD51 Inhibitor B02 has been used:
  • to test its effect on the polar body extrusion (PBE) rate in porcine oocytes
  • for RAD51 inhibition in porcine embryos
  • as RAD51 inhibitor and to test its effect on targeted nucleotide substitution (TNS) in induced pluripotent stem cells (iPSCs)
Biochem/physiol Actions
B02 (3-(Phenylmethyl)-2-[(1E)-2-(3-pyridinyl)ethenyl]-4(3H)-quinazolinone), a pyridinylvinyl-quinazolinone compound is cell-permeable. B02 inhibits human RAD51 recombinase and subsequent nucleofilaments formation. It halts homologous recombination (HR) repair events in cancer cells. B02 favors apoptosis in multiple myeloma and is crucial for sensitizing them to doxorubicin.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1085SML1685SML2733
Retro-2 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1085
Retro-2
Ribocil-C ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1685
Ribocil-C
RLA8 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2733
RLA8
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to dark brown
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under RAD51 Inhibitor B02
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)