Vai a
SML1735
PFM01
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(5Z)-5-[(4-Hydroxyphenyl)methylene]-3-(2-methylpropyl)-2-thioxo-4-thiazolidinone, 5-(4-Hydroxybenzylidene)-3-isobutyl-2-thioxothiazolidin-4-one
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 103.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 420.00
CHF 357.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H15NO2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.40
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 103.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=CC=C(/C=C2SC(N(CC(C)C)C\2=O)=S)C=C1
InChI
1S/C14H15NO2S2/c1-9(2)8-15-13(17)12(19-14(15)18)7-10-3-5-11(16)6-4-10/h3-7,9,16H,8H2,1-2H3/b12-7-
InChI key
GPURHDUTZUYAFI-GHXNOFRVSA-N
Biochem/physiol Actions
PFM01 is a cell-permeable N-alkylated Mirin (Sigma Cat. No. 475954) derivative that selectively inhibits against MRE11 endo-, but not exo-, nuclease activity. PFM01 targets MRE11 at a site near the dimer interface, distinct from that occupied by Mirin and PFM39 to allow disruption of the ssDNA-binding groove and selective inhibition against MRE11 endo-, but not exo-, nuclease activity. While both endonuclease and exonuclease activities are required for MRE11-mediated homologous recombination (HR) repair, only FM01 (100 μM), but not the exonuclease inhibitors Mirin (500 μM) and PFM39 (100 μM), rescues G2-phase double-strand break (DSB) repair defect in HR protein BRCA2-deficient HSC62-hTERT fibroblasts following ionizing irradiation (IR) by blocking HR initiation and thereby allowing non-homologous end joining (NHEJ) to proceed.
PFM01 is a cell-permeable N-alkylated Mirin derivative that selectively inhibits against MRE11 endo-, but not exo-, nuclease activity.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F3680C2992SML1368
PFM01 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1735
PFM01
10058-F4 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
F3680
10058-F4
CFTR(inh)-172 ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
C2992
CFTR(inh)-172
CLP257 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1368
CLP257
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: <2 mg/mL
solubility
H2O: insoluble, DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
yellow
color
yellow
color
, white to yellow to light brown
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)