SML1812
IMR-1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[2-Methoxy-4-[(4-oxo-2-thioxo-5-thiazolidinylidene)methyl]phenoxy]-acetic acid ethyl ester, Inhibitor of Mastermind Recruitment-1
Scegli un formato
CHF 103.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 103.00
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(OCC)COC1=CC=C(C=C2SC(NC2=O)=S)C=C1OC
InChI
1S/C15H15NO5S2/c1-3-20-13(17)8-21-10-5-4-9(6-11(10)19-2)7-12-14(18)16-15(22)23-12/h4-7H,3,8H2,1-2H3,(H,16,18,22)
QHPJWPQRZMBKTG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)