SML1799
UCPH-102
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Amino-4-methyl-7-(naphthalen-1-yl)-5-oxo-5,6,7,8-tetrahydro-4H-chromene-3-carbonitrile, 2-Amino-5,6,7,8-tetrahydro-4-methyl-7-(1-naphthalenyl)-5-oxo-4H-1-benzopyran-3-carbonitrile
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C1)C2=C(OC(N)=C(C#N)C2C)CC1C3=C(C=CC=C4)C4=CC=C3
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3