Vai a
SML1671
NCT-503 Inactive Control
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(4,6-Dimethylpyridin-2-yl)-4-(pyridin-4-yl)piperazine-1-carbothioamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 101.00
CHF 85.85
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 407.00
CHF 345.95
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H21N5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
327.45
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 85.85
Prezzo di listinoCHF 101.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(NC(N2CCN(C3=CC=NC=C3)CC2)=S)=NC(C)=C1
InChI
1S/C17H21N5S/c1-13-11-14(2)19-16(12-13)20-17(23)22-9-7-21(8-10-22)15-3-5-18-6-4-15/h3-6,11-12H,7-10H2,1-2H3,(H,19,20,23)
InChI key
ITLPIAAGIQAGRA-UHFFFAOYSA-N
Application
NCT-503 Inactive Control has been used as a small molecule inhibitor of phosphoglycerate dehydrogenase in neuroblastoma cells.
Biochem/physiol Actions
NCT-503 Inactive Control is the inactive control probe for NCT-503, which is an inhibitor of phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH), the enzyme that catalyzes the first, rate-limiting step of glucose-derived serine synthesis. NCT-503 Inactive Control has an IC50 value >57 μM for PHGDH. NCT-503 has an IC50 value of 2.5 μM for PHGDH. NCT-503 Inactive Control is water soluble and has good stability, similar to NCT-503.
NCT-503 Inactive Control is the inactive control probe for NCT-503, which is an inhibitor of phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH).
Other Notes
The active PHGDH inhibitor, NCT-503, is available from Sigma. To learn more about and purchase NCT-503, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1659SML2650SML2256
NCT-503 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1659
NCT-503
T3-CLK ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2650
T3-CLK
D3-βArr ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2256
D3-βArr
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)