662005
U0126
≥98% (HPLC), solid, MEK inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
U0126, 1,4-Diamino-2,3-dicyano-1,4- bis(2-aminophenylthio)butadiene, MEK Inhibitor VI, 1,4-Diamino-2,3-dicyano-1,4-bis(2-aminophenylthio)butadiene, MEK Inhibitor VI
About This Item
Prodotti consigliati
product name
U0126, U0126, CAS 109511-58-2, is a potent and specific inhibitor of MEK1 (IC₅₀ = 72 nM) and MEK2 (IC₅₀ = 58 nM). The inhibition is noncompetitive with respect to both ATP and ERK.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 200 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C18H16N6S2/c19-9-11(17(23)25-15-7-3-1-5-13(15)21)12(10-20)18(24)26-16-8-4-2-6-14(16)22/h1-8H,21-24H2/b17-11+,18-12+
DVEXZJFMOKTQEZ-JYFOCSDGSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
MEK1 and MEK2
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
DeSilva, D.R., et al. 1998. J. Immunol. 160, 4175.
Duncia, J.V., et al. 1998. Biorg. Med. Chem. Lett.8, 2839.
Favata, M.F., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 18623.
WGK 2