SML1594
Cilengitide trifluoroacetic acid salt
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,2,2-trifluoroacetate, Cyclo(L-arginylglycyl-L-a-aspartyl-D-phenylalanyl-N-methyl-L-valyl), 2,2,2-trifluoroacetate, EMD 121974, NSC 707544, c(RGDF(NMe)V)
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N1([C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)NCC(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](C1=O)Cc2ccccc2)CC(=O)O)CCCN\C(=N\[H])\N)C(C)C)C
InChI
1S/C27H40N8O7/c1-15(2)22-25(41)33-17(10-7-11-30-27(28)29)23(39)31-14-20(36)32-18(13-21(37)38)24(40)34-19(26(42)35(22)3)12-16-8-5-4-6-9-16/h4-6,8-9,15,17-19,22H,7,10-14H2,1-3H3,(H,31,39)(H,32,36)(H,33,41)(H,34,40)(H,37,38)(H4,28,29,30)/t17-,18-,19+,22-/m0/s1
AMLYAMJWYAIXIA-VWNVYAMZSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)