SML1573
Tolrestat
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
AY-27773, CID 53359, N-[[5 -(Trifluoromethyl)-6-methoxy-lnaphthalenyl]thioxomethyl]-N-methylglycine, N-[[6-Methoxy-5-(trifluoromethyl)-1-naphthalenyl]thioxomethyl]-N-methyl-glycine, Tolrestatin
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C16H14F3NO3S/c1-20(8-13(21)22)15(24)11-5-3-4-10-9(11)6-7-12(23-2)14(10)16(17,18)19/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,21,22)
LUBHDINQXIHVLS-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3