Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 163.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 654.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 163.00
Nome del prodotto
Ximelagatran, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
N/C(C1=CC=C(CNC([C@@H]2CCN2C([C@@H](C3CCCCC3)NCC(OCC)=O)=O)=O)C=C1)=N/O
InChI
1S/C24H35N5O5/c1-2-34-20(30)15-26-21(17-6-4-3-5-7-17)24(32)29-13-12-19(29)23(31)27-14-16-8-10-18(11-9-16)22(25)28-33/h8-11,17,19,21,26,33H,2-7,12-15H2,1H3,(H2,25,28)(H,27,31)/t19-,21+/m0/s1
InChI key
ZXIBCJHYVWYIKI-PZJWPPBQSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description A hormone that has been postulated as the mediator of photo-induced anti-gonadotropic activity in photoperiodic mammals. | description ≥95% (HPLC) | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form solid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility methanol: 50 mg/mL | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color white to slightly yellow | color - | color - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?