SML1386
Calindol hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R)-2-[[[1-(1-Naphthyl)ethyl]amino]methyl]-1H-indole hydrochloride, N-[(1R)-1-(1-naphthalenyl)ethyl]-1H-Indole-2-methanamine hydrochloride
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]Cl.C[C@@H](NCC1=CC2=C(N1)C=CC=C2)C3=CC=CC4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C21H20N2.ClH/c1-15(19-11-6-9-16-7-2-4-10-20(16)19)22-14-18-13-17-8-3-5-12-21(17)23-18;/h2-13,15,22-23H,14H2,1H3;1H/t15-;/m1./s1
KFILKQPBQZIRST-XFULWGLBSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3