Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H27ClN2O · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
443.41
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Application
Calhex 231 hydrochloride has been used:
- as a calcium-sensing receptor (CaSR) antagonist: to test its impact on hearing in rats
- to test its effect on blood pressure levels spontaneous hypertensive rats (SHRs)
- to test its effect on acoustic response bias in zebrafish
- in Caco-2 cells to test its effect on, overexpression of fibroblast growth factor-23 (FGF-23 )
Biochem/physiol Actions
Calhex 231 is a negative allosteric modulator of the calcium sensing receptor CaSR.
Calhex 231 is a negative allosteric modulator of the calcium sensing receptor CaSR. Calhex 231 blocks calcium-induced accumulation of inositol phosphate with an IC50 of 0.36 μM.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?