Documenti
SML1126
Sigma-Aldrich
PDP-EA
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-n-Pentadecylphenolethanolamide, N-(2-Hydroxyethyl)-2-(3-pentadecylphenoxy)-acetamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H43NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
405.61
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCNC(COC1=CC(CCCCCCCCCCCCCCC)=CC=C1)=O
InChI
1S/C25H43NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-23-17-15-18-24(21-23)29-22-25(28)26-19-20-27/h15,17-18,21,27H,2-14,16,19-20,22H2,1H3,(H,26,28)
BIOVSNWTCKRADD-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
3-N-Pentadecylphenolethanolamide (PDP-EA) is an activator of fatty acid amide hydrolase (FAAH) from plant and mammalian species. PDP-EA appears to enhance FAAH activity by reduction of negative feedback from free ethanoloamine.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience