Vai a
C0614
(±) Clopidogrel hydrogensulfate
≥98% (HPLC), ADP-induced platelet aggregation inhibitor, powder
Sinonimo/i:
Methyl (2-chlorophenyl)(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate hydrogen sulfate, SR-25990
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 244.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 935.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H16ClNO2S · H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
419.90
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 244.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
(±) Clopidogrel hydrogensulfate, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white
solubility
DMSO: ~26 mg/mL
originator
Bristol-Myers Squibb
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.COC(=O)C(N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl
InChI
1S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
FDEODCTUSIWGLK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibits ADP-induced platelet aggregation; anti-thrombotic drug.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the P2 Receptors: P2Y G-Protein Family page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Bristol-Myers Squibb. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Packaging
Store under desiccant
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1A01730
description
≥98% (HPLC), powder
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
DMSO: ~26 mg/mL
solubility
-
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)