Vai a
SML0448
URB937
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Cyclohexylcarbamic acid 3′–carbamoyl–6–hydroxybiphenyl–3–yl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 91.50
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 360.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H22N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder (1:1 ratio of product to ethanol)
CHF 91.50
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder (1:1 ratio of product to ethanol)
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(C3CCCCC3)C(=O)Oc1cc(c(cc1)O)c2cc(ccc2)C(=O)N
InChI
1S/C20H22N2O4/c21-19(24)14-6-4-5-13(11-14)17-12-16(9-10-18(17)23)26-20(25)22-15-7-2-1-3-8-15/h4-6,9-12,15,23H,1-3,7-8H2,(H2,21,24)(H,22,25)
InChI key
CMEQHOXCIGFZNJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
URB937 is a fatty acid amide hydrolase (FAAH) inhibitor that is actively excluded from the CNS by the membrane transporter ABCG2. The ED50 for inhibition of FAAH activity in the brain is 200 times higher than inhibition of renal FAAH activity. In vivo administration of URB937 elevates anandamide levels in peripheral tissues, and attenuates acetic acid-induced writhing, hyperalgesia in a sciatic nerve ligation model, and pain and edema in carrageenan injected paws.
URB937 is a fatty acid amide hydrolase (FAAH) inhibitor.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
HPA007425
URB937 ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0448
URB937
description
≥95% (HPLC)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
form
powder (1:1 ratio of product to ethanol)
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)