SML1120
Thiophene-2
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Methyl 2-(perfluorobenzamido)-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophene-3-carboxylate, TP2
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(OC)C1=C(NC(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)=O)SC3=C1CCCCC3
InChI
1S/C18H14F5NO3S/c1-27-18(26)9-7-5-3-2-4-6-8(7)28-17(9)24-16(25)10-11(19)13(21)15(23)14(22)12(10)20/h2-6H2,1H3,(H,24,25)
AVRWEULSKHQETA-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3