Documenti fondamentali
SFABIKB
Roche
KAPA SYBR® FAST
suitable for qPCR, 2 ×, ABI PRISM®
Sinonimo/i:
qPCR
Scegli un formato
1 ML
CHF 110.00
5 ML
CHF 477.00
10 ML
CHF 870.00
50 ML
CHF 2’720.00
CHF 110.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
CHF 110.00
5 ML
CHF 477.00
10 ML
CHF 870.00
50 ML
CHF 2’720.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41106300
NACRES:
NA.55
CHF 110.00
Check Cart for Availability
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 100 reactions
sufficient for 1000 reactions
sufficient for 500 reactions
sufficient for 5000 reactions
Durata
≤12 mo.
Caratteristiche
dNTPs included
hotstart
Confezionamento
kit of 1 mL (100 x 20 μL rxn; KK4603)
kit of 10 mL (1000 x 20 μL rxn; KK4605)
kit of 5 mL (500 x 20 μL rxn; KK4604)
kit of 50 mL (5000 x 20 μL rxn; KK4617)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Concentrazione
2 ×
tecniche
qPCR: suitable
input
purified DNA
Compatibilità
for use with Applied Biosystems® 5700
for use with Applied Biosystems® 7000
for use with Applied Biosystems® 7300
for use with Applied Biosystems® 7700
for use with Applied Biosystems® 7900HT
for use with StepOne
for use with StepOnePlus
Metodo di rivelazione
SYBR® Green
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
I kit per qPCR KAPA SYBR® FAST contengono la prima DNA polimerasi ingegnerizzata mediante il metodo dell′evoluzione diretta per una maggiore tolleranza nei confronti dell′inibizione causata dal colorante SYBR Green I.
La migliore robustezza, processività e velocità dei kit per qPCR KAPA SYBR FAST hanno come risultato alte efficienze di amplificazione che consentono una quantificazione relativa più accurata nelle analisi di espressione genica. I kit KAPA SYBR FAST qPCR, sviluppati per offrire prestazioni migliori in condizioni di real -time PCR stringenti, assicurano notevoli miglioramenti in termini di rapporto segnale/rumore (fluorescenza), cicli di quantificazione(Cq), linearità e sensibilità.
Applicazioni
Il kit per qPCR KAPA SYBR® FAST può essere utilizzato per:
  • Espressione genica[1]
  • Validazione del knockdown genico
  • Validazione dei microarray
  • Analisi ChIP
  • Rilevamento di scarse copie
  • Quantificazione assoluta di librerie NGS
  • PCR in tempo reale[2][3][4]
Caratteristiche e vantaggi
Quantificazione più accurata delle variazioni dell′espressione genica
  • L′elevata efficienza della reazione, compresa tra il 95 e il 105%, migliora l′accuratezza e la riproducibilità.
  • Efficiente in un ampio range di contenuti in GC e di lunghezze degli ampliconi.
Rileva in modo consistente templati presenti in basso numero di copie o difficili da amplificare
  • La migliore processività determina bassi valori Cq.
  • Rilevamento in fluorescenza più sensibile per vari bersagli ricchi di AT e GC.
  • Nuovo enzima resistente all′inibizione di SYBR®.
Real-time PCR completa in soli 40 minuti.
  • Tempi ridotti del 55% con un protocollo a cicli rapidi.
  • Elevate prestazioni anche passando da protocolli standard a protocolli veloci.
Brevi note:
  • questo kit contiene un enzima ingegnerizzato e ottimizzato per la qPCR con il colorante SYBR Green I.
  • La master mix 2x contiene un tampone brevettato. Insieme al nuovo enzima, esso migliora l′efficienza dell′amplificazione di templati ricchi di GC e AT.
  • Una denaturazione iniziale di 20 secondi a 95 °C è sufficiente per l′attivazione dell′enzima. Nel caso di templati complessi, si raccomanda una denaturazione iniziale di 3 minuti.
  • Per cicli a 3 stadi, usare 20 sec. per l′annealing dei primer e 1 secondo a 72 °C per la fase di estensione/acquisizione dei dati.
  • Non superare 25 μL di volume di reazione.
Qualità
Tutti i componenti dei kit sono sottoposti a un rigoroso controllo di qualità funzionale, sono esenti da attività contaminanti rilevabili delle esonucleasi ed endonucleasi e rispondono a stringenti criteri per quanto riguarda la contaminazione del DNA.
Nota sulla preparazione
Prima dell′uso, assicurarsi sempre che i componenti siano completamente scongelati e ben miscelati. La Master Mix per PCR quantitativa KAPA SYBR® FAST qPCR Master Mix (2X) potrebbe non congelarsi completamente anche se conservata a -20 °C.
Il colorante SYBR Green I contenuto nella miscela KAPA SYBR FAST qPCR Master Mix (2X) ABI PRISM® e i coloranti ROX o fluorescina (a seconda della configurazione del kit) sono sensibili alla luce. L′esposizione alla luce diretta per un tempo prolungato risulta in una perdita di intensità del segnale di fluorescenza.
La Master Mix per PCR quantitativa KAPA SYBR FAST qPCR Master Mix (2X) è stabile per 30 cicli di congelamento/scongelamento. Assicurarsi che tutti i reagenti siano stoccati al riparo dalla luce a -20°C se non in uso. Al riparo dalla luce, i reagenti sono stabili a 4 °C per almeno una settimana e possono essere conservati a questa temperatura per uso a breve termine, purché non siano contaminati da microbi e/o nucleasi.
Altre note
Per soli scopi di ricerca. Non usare in procedure diagnostiche.
Note legali
ABI PRISM is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Applied Biosystems is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
SYBR is a registered trademark of Life Technologies
StepOne is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
StepOnePlus is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • KAPA SYBR® FAST DNA Polymerase
  • reaction buffer
  • dNTPs
  • SYBR® Green I dye
  • MgCl2 2.5 mM
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT SE 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
CD1d induction in solid tumor cells by histone deacetylase inhibitors through inhibition of HDAC1/2 and activation of Sp1.
Yang Pei-Ming, et al.
Epigenetics, 7(4), 390-399 (2012)
MicroRNA-138 suppresses ovarian cancer cell invasion and metastasis by targeting SOX4 and HIF-1a
Yu-Ming Yeh
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 133(4), 867-878 (2013)
Establishment of alternative culture method for spermatogonial stem cells using knockout serum replacement.
Aoshima K, et al.
PLoS ONE, 8(10), e77715-e77715 (2013)
SMN is required for the maintenance of embryonic stem cells and neuronal differentiation in mice.
Chang W F, et al.
Brain Structure &Amp; Function, 220(3), 1539-1553 (2015)
Pei-Ming Yang et al.
Epigenetics, 7(4), 390-399 (2012-03-16)
CD1d is a MHC class-like molecule that presents glycolipids to natural killer T (NKT) cells, then regulates innate and adaptive immunity. The regulation of CD1d gene expression in solid tumors is still largely unknown. Gene expression can be epigenetically regulated
Articoli
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.