Documenti fondamentali
SML0775
Sigma-Aldrich
PZ-II-029
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,5-Dihydro-7-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-3H-Pyrazolo[4,3-c]quinolin-3-one, 7-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-2H-pyrazolo[4,3-c]quinolin-3(5H)-one, PZII-029
Scegli un formato
25 MG
CHF 354.00
CHF 354.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
CHF 354.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H15N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
321.33
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 354.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to light brown
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
PZ-II-029 is an a6b3g2/3g2-specific GABAA positive modulator.
PZ-II-029 is the first compound to be identified as a specific postitive modulator of GABAA channels composed of α6β3γ2 subunits.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is featured on the GABAA Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
We offer many products related to GABAA receptors for your research needs.