SCJ4600046
CF™ 647 hydrazide
suitable for fluorescence
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
PM
~2997 g/mol
Solubilità
H2O: soluble
ε (coefficiente d’estinzione)
240000 at 650 nm
Rapporto di assorbanza
A280/650 nm 0.03
Fluorescenza
λex 633, 635 or 640 nm (Flow cytometry laser line)
λex 633, 635 or 640 nm (Microscopy laser line)
λex 650 nm; λem 665 nm
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
CF™ dye hydrazides can be used as a fixable polar tracers for visualizing cell morphology,or for gap junction studies. The dyes can be introduced into cells by microinjection. For conjugation to aldehyde or ketone groups (such as carbohydrate molecules after peroxidation with periodate) we recommend using the more reactive CF aminooxy dye forms.
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3