Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H27N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
333.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Desthiobiotin-Phenol, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
A peroxidase-sensitive desthiobiotin-phenol (DBP) probe that offers more efficient recovery of DBP-labeled peptides from streptavidin beads and stronger mass spectrometry intensity of modified membrane proteins and achieves greater sensitivity for tyrosine residues detection. DBP shows a similar reactivity to the protein when it is converted to the phenoxyl radical state as biotin-phenol/biotin-tyramide (BP) in ascorbate peroxidase (APEX) proximity labeling. DBP exhibits reduced affinity to streptavidin and does not suffer from sulfur oxidation issue during the radical generation.
APEX (ascorbate peroxidase) proximity tyrosine site label, a sulfur-free Biotin-Tyramide analog that can be displaced competitively by biotin
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), powder, pan-cysteine profiling tag | description - | description ≥95% (HPLC), powder, amine-reactive NHS tag |
| form powder | form powder | form paste | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color - | color white to beige |
Che succede?
WGK 3
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?