To reconstitute item D1411, d-Desthiobiotin, use DMSO at a concentration of 62.5 mg/mL (291.70 mM). For improved solubility, warm the tube at 37 ℃ and shake it in an ultrasonic bath. The stock solution can be stored at temperatures below -20℃ for several months.
Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 500 mg | Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf | CHF 199.00 | |
| 1 g | Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf | CHF 315.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1NC(=O)N[C@@H]1CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O3/c1-7-8(12-10(15)11-7)5-3-2-4-6-9(13)14/h7-8H,2-6H2,1H3,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t7-,8+/m0/s1
InChI key
AUTOLBMXDDTRRT-JGVFFNPUSA-N
Application
- le proteine precipitate dalla resina durante la coimmunoprecipitazione;[1]
- l'elicasi CMG (Cdc45–MCM–GINS) umana durante la purificazione cromatografica delle proteine;[2]
- il membro eterodimerico 3A/B (KIF3A/B) della famiglia delle chinesine e il dominio APCARM (APC armadillo) che lega KAP3 (proteina 3 associata alle chinesine) durante la purificazione cromatografica[3]
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D1411-1G | 04061833559819 |
| D1411-500MG | 04061833559826 |
-
What is the recommended method for reconstituting item D1411, d-Desthiobiotin? Also, how should stock solutions be stored?
1 answer-