SML0671
Nitecapone
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-[(3,4-Dihydroxy-5-nitrophenyl)methylene]-2,4-pentanedione, OR-462
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 15 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])c1c(c(cc(c1)C=C(C(=O)C)C(=O)C)O)O
InChI
1S/C12H11NO6/c1-6(14)9(7(2)15)3-8-4-10(13(18)19)12(17)11(16)5-8/h3-5,16-17H,1-2H3
UPMRZALMHVUCIN-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)