O9808
2-Oxindole
97%
Sinonimo/i:
Oxindole
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
crystals
P. eboll.
227 °C/73 mmHg (lit.)
Punto di fusione
123-128 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1Cc2ccccc2N1
InChI
1S/C8H7NO/c10-8-5-6-3-1-2-4-7(6)9-8/h1-4H,5H2,(H,9,10)
JYGFTBXVXVMTGB-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PGR(5241)
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves