Vai a
SML0650
Risedronate sodium
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
P,P′-[1-Hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis-phosphonic acid sodium, Sodium risedronate, [1-Hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis[phosphonic acid] monosodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 121.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10NO7P2 · Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
305.09
UNSPSC Code:
41106300
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
CHF 121.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[P](=O)([O-])(O)[C@]([P](=O)(O)O)(O)Cc1cnccc1
InChI
1S/C7H11NO7P2.Na/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5,9H,4H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DRFDPXKCEWYIAW-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Risedronate sodium is a bisphosphonate bone resorption inhibitor.
Risedronate sodium is a bisphosphonate bone resorption inhibitor. It has an affinity for hydroxyapatite crystals in bone and acts as an antiresorptive agent and is an inhibitor of farnesyl diphosphate (FPP) synthase, which results in downstream inhibition of osteoclast activity and reduced bone resorption and turnover. Risedronate sodium has been used to treat postmenopausal osteoporosis and Paget′s disease.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR20781604621Y0001540
Risedronate impurity E European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001540
Risedronate impurity E
description
≥97% (HPLC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)