Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 124.00 |
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 577.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H9NO7P2Na2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.03 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
260-647-1
MDL number:
Assay:
≥95% (NMR)
Form:
solid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Pamidronate disodium salt hydrate, ≥95% (NMR), solid
Quality Segment
assay
≥95% (NMR)
form
solid
color
white
mp
300 °C
solubility
H2O: 28 mg/mL
originator
Novartis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].NCCC(O)(P(O)([O-])=O)P(O)([O-])=O
InChI
1S/C3H11NO7P2.2Na.H2O/c4-2-1-3(5,12(6,7)8)13(9,10)11;;;/h5H,1-2,4H2,(H2,6,7,8)(H2,9,10,11);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
TVQNUQCYOOJTMK-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
Bone resorption inhibitor; inhibitor of farnesyl diphosphate synthase (IC50 = 200 nM).
Pamidronate disodium has the ability to block Wnt and β-catenin signaling, which modulates the osteogenic differentiation in bone marrow mesenchymal stem cells (BMMSCs). It can also reduce bilirubin-impaired apoptosis and helps to develop dentinogenic dysfunction of stem cells from human deciduous teeth.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (NMR), solid | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description 98% |
| form solid | form - | form - | form solid |
| assay ≥95% (NMR) | assay - | assay - | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility H2O: 28 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white | color - | color - | color - |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?