Y0000888
Clodronate disodium tetrahydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Dichloromethylenediphosphonic acid disodium salt tetrahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
clodronate
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(O)C([P](=O)([O-])O)(Cl)Cl.O.O.O.O
InChI
1S/CH4Cl2O6P2.2Na.4H2O/c2-1(3,10(4,5)6)11(7,8)9;;;;;;/h(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2
XWHPUCFOTRBMGS-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)