Documenti fondamentali
SML0603
Sigma-Aldrich
Lixivaptan
≥96% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[3-Chloro-4-(5H-pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepine-10(11H)-ylcarbonyl)phenyl]-5-fluoro-2-methylbenzamide, VPA 985, WAY-VPA 985
Scegli un formato
5 MG
CHF 88.80
25 MG
CHF 346.00
CHF 88.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 88.80
25 MG
CHF 346.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H21ClFN3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
473.93
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
CHF 88.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
4% w/w in ethyl acetate
Livello qualitativo
Saggio
≥96% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Fc1cc(c(cc1)C)C(=O)Nc2cc(c(cc2)C(=O)N3Cc4[n](ccc4)Cc5c3cccc5)Cl
InChI
1S/C27H21ClFN3O2/c1-17-8-9-19(29)13-23(17)26(33)30-20-10-11-22(24(28)14-20)27(34)32-16-21-6-4-12-31(21)15-18-5-2-3-7-25(18)32/h2-14H,15-16H2,1H3,(H,30,33)
PPHTXRNHTVLQED-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Arginine vasopressin (AVP) plays an important part in circulatory and water homoeostasis and is important in renal hemodynamic alterations, water retention, and cardiac remodeling in congestive heart failure (CHF). Lixivaptan is an AVP V2-receptor selective antagonist that increases water excretion and normalizes serum sodium levels. Lixivaptan has been in clinical trials for hyponatremia associated with heart failure.
Lixivaptan is an arginine vasopressin (AVP) V2-receptor antagonist.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Sigma-Aldrich offers many products related to vasopressin and oxytocin receptors for your research needs.