Documenti fondamentali
SML0378
Sigma-Aldrich
Ralfinamide mesylate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2S)-2-[[[4-[(2-Fluorophenyl)methoxy]phenyl]methyl]amino]-propanamide methanesulfonate
Scegli un formato
10 MG
CHF 116.00
50 MG
CHF 336.00
CHF 116.00
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 116.00
50 MG
CHF 336.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H19FN2O2 · CH3SO3H
Numero CAS:
Peso molecolare:
398.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
CHF 116.00
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D 10 to 15° (c=1 HOAc)
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: >15 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CS(O)(=O)=O.C[C@H](NCc1ccc(OCc2ccccc2F)cc1)C(N)=O
InChI
1S/C17H19FN2O2.CH4O3S/c1-12(17(19)21)20-10-13-6-8-15(9-7-13)22-11-14-4-2-3-5-16(14)18;1-5(2,3)4/h2-9,12,20H,10-11H2,1H3,(H2,19,21);1H3,(H,2,3,4)/t12-;/m0./s1
CHQVNINIGBRKGZ-YDALLXLXSA-N
Azioni biochim/fisiol
Ralfinamide is a mixed sodium and N-type calcium channel blocker.
Ralfinamide is a mixed sodium and N-type calcium channel blocker. Inhibiton is voltage-dependent, with higher potency against inactivated channels. Ralfinamide is two fold selective for tetrodotoxin (TTX)-resistant sodium channels compared with TTX-sensitive currents.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is featured on the Calcium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Voltage-gated sodium channels are present in most excitable cell membranes and play an important role in generating action potentials.
We offers many products related to calcium channels for your research needs.