Vai a
A3109
A-803467
≥98% (HPLC), Nav1.8 sodium channel blocker, powder
Sinonimo/i:
5-4(-Chlorophenyl)-N-(3,5-dimethoxyphenyl)furan-2-carboxamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 173.00
CHF 147.05
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 632.00
CHF 537.20
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H16NO4Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
357.79
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 147.05
Prezzo di listinoCHF 173.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
A-803467, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
Abbott
storage temp.
room temp
SMILES string
COc1cc(NC(=O)c2ccc(o2)-c3ccc(Cl)cc3)cc(OC)c1
InChI
1S/C19H16ClNO4/c1-23-15-9-14(10-16(11-15)24-2)21-19(22)18-8-7-17(25-18)12-3-5-13(20)6-4-12/h3-11H,1-2H3,(H,21,22)
InChI key
VHKBTPQDHDSBSP-UHFFFAOYSA-N
General description
A-803467 inhibits spontaneous and evoked action potentials in sensory neurons. It exhibits antinociceptive effects. A-803467 decreases the firing in spinal dorsal horn neurons in vivo.
The small molecule A-803467 is a potent and selective Nav1.8 sodium channel blocker. Nav1.8 is a tetrodotoxin-resistant (TTX-R) sodium channel that contributes to pain sensation by transmitting pain stimuli in peripheral sensory neurons; blockage of this channel by A-803467 reduces pain with varying effectiveness in a number of different models. A-803467 has been used to further understand the role of Nav1.8 in transmitting pain stimuli and also can be used as an analgesic.
Biochem/physiol Actions
A-803467 blocks Nav1.8 in both half-maximal inactive and resting states with an IC50 of 8 nM and IC50 of 79 nM, respectively. A-803467 is over 100-fold more selective vs. human Nav1.2, 1.3, 1.5 and 1.7.
Features and Benefits
This compound was developed by Abbott. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0230
A-803467 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A3109
A-803467
GW-803430 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0230
GW-803430
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥4 mg/mL at warmed to 60 °C
color
white to tan
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under A-803467
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)