SML0022
IMB-10
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(2-methylphenyl)-5-(3-phenyl-2-propen-1-ylidene)-2-thioxo-4-thiazolidinone
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: ≥25 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccccc1N2C(=S)S\C(=C\C=C\c3ccccc3)C2=O
InChI
1S/C19H15NOS2/c1-14-8-5-6-12-16(14)20-18(21)17(23-19(20)22)13-7-11-15-9-3-2-4-10-15/h2-13H,1H3/b11-7+,17-13+
UYZLENPCNZVWQZ-QHMSGILQSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3