41413
2,6-Dimethylphenyl isocyanide
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
vic.-m-Xylyl isocyanide
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
72-75 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cccc(C)c1[N+]#[C-]
InChI
1S/C9H9N/c1-7-5-4-6-8(2)9(7)10-3/h4-6H,1-2H3
DNJLFZHMJDSJFN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3