Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 134.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 558.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@]12CC[C@]3([H])[C@@]4(C)CC[C@H](O[C@]5([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)C=C4CC[C@@]3([H])[C@@]1(O)CC[C@@H]2C6=COC(C=C6)=O
InChI
1S/C30H42O8/c1-16-24(32)25(33)26(34)27(37-16)38-19-8-11-28(2)18(14-19)5-6-22-21(28)9-12-29(3)20(10-13-30(22,29)35)17-4-7-23(31)36-15-17/h4,7,14-16,19-22,24-27,32-35H,5-6,8-13H2,1-3H3/t16-,19?,20?,21?,22?,24-,25+,26+,27-,28?,29?,30?/m0/s1
InChI key
MYEJFUXQJGHEQK-RLQJMXQZSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description ≥90% (LC/MS-ELSD) | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| form powder | form - | form solid | form powder |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥90% (LC/MS-ELSD) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 300 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Proscillaridin A
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?