Documenti fondamentali
SMB00273
Sigma-Aldrich
Rubranoside A
≥90% (LC/MS-ELSD)
Scegli un formato
1 MG
CHF 397.00
CHF 397.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 397.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H34O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
494.53
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
CHF 397.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H](CCCCc2ccc(O)c(O)c2)CCc3ccc(O)c(O)c3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C25H34O10/c26-13-21-22(31)23(32)24(33)25(35-21)34-16(8-5-15-7-10-18(28)20(30)12-15)4-2-1-3-14-6-9-17(27)19(29)11-14/h6-7,9-12,16,21-33H,1-5,8,13H2/t16-,21-,22-,23+,24-,25-/m1/s1
LSEDQFLRUJOXDX-SBOHWPTNSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)