SMB00088
Oregonin
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forma fisica
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC1=CC=C(CCC(C[C@H](CCC2=CC(O)=C(O)C=C2)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CO3)=O)C=C1O
InChI
1S/C24H30O10/c25-15(5-1-13-3-7-17(26)19(28)9-13)11-16(6-2-14-4-8-18(27)20(29)10-14)34-24-23(32)22(31)21(30)12-33-24/h3-4,7-10,16,21-24,26-32H,1-2,5-6,11-12H2/t16-,21+,22-,23+,24-/m0/s1
AQRNEKDRSXYJIN-IRFILORWSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3