Documenti fondamentali
SMB00523
Sigma-Aldrich
2-Phenylethyl β-D-glucopyranoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
Phenylethyl 2-Glucoside
Scegli un formato
1 MG
CHF 291.00
CHF 291.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 291.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H20O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
CHF 291.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@H]([C@H](OCCC1=CC=CC=C1)O[C@@H]2CO)[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C14H20O6/c15-8-10-11(16)12(17)13(18)14(20-10)19-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-18H,6-8H2/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
MLRIJUWUQTVDQE-RKQHYHRCSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)