Documenti fondamentali
SMB00096
Sigma-Aldrich
Hirsutenone
≥95% (LC/MS-ELSD)
Scegli un formato
1 MG
CHF 294.00
CHF 294.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 294.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H20O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
328.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
CHF 294.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Oc1ccc(CC\C=C\C(=O)CCc2ccc(O)c(O)c2)cc1O
InChI
1S/C19H20O5/c20-15(8-5-14-7-10-17(22)19(24)12-14)4-2-1-3-13-6-9-16(21)18(23)11-13/h2,4,6-7,9-12,21-24H,1,3,5,8H2/b4-2+
VWHYFMQKJYFLCC-DUXPYHPUSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)