Documenti fondamentali
SMB00267
Sigma-Aldrich
Irisolone 4′-bioside
≥95% (LC/MS-ELSD)
Scegli un formato
1 MG
CHF 397.00
CHF 397.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 397.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H32O16
Numero CAS:
Peso molecolare:
636.55
Codice UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
CHF 397.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)