CDFC01204
Cartuccia con carbone attivo Super-C
For use with Milli-Q® and Milli-RO™ Bowl systems
Sinonimo/i:
Super-C Carbon Cartridge 30 cm (12")
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Caratteristiche
removes organics from water pretreated by reverse osmosis, deionization or distillation
Confezionamento
pkg of 4 units
Lunghezza
30 cm (12 in.)
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
<20 ppb
Compatibilità
for use with Alpha-Q
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
For use with Milli-Q® and Milli-RO™ bowl-style systems.