Vai a
MAB342
Anti-Galactocerebroside Antibody, clone mGalC
clone mGalC, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Galactoceramide, Galactocerebroside, Galactosylceramide, GalC
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 μg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’000.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
mGalC, monoclonal
Species reactivity:
mouse, human, rabbit, bovine, chicken, rat
Application:
ELISA, ICC, IHC
Citations:
108
CHF 1’000.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
clone
mGalC, monoclonal
species reactivity
mouse, human, rabbit, bovine, chicken, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG3
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Il galattocerebroside (GalC) è un importante galattosfingolipide della mielina che svolge un ruolo nel processo di mielinizzazione. GalC è un marcatore molto efficace e specifico del lignaggio oligodendrogliale.
Immunogen
Synaptic plasma membranes from bovine hippocampus.
Application
&
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoistochimica:
μ
μ
un lotto di questo anticorpo è stato utilizzato per IH(P).
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno comunque determinate dall'utente finale.
Sottocategoria di ricerca
Marcatori neuronali & gliali
Biochem/physiol Actions
Galactocerebroside (GalC), sulfatide, psychosine and other galactolipids. Esibisce reattività crociata con l'estere solfatidico di GalC, ma in misura 16 volte inferiore. Nessuna reattività crociata con sfingosina, ceramide, ganglioside misto o glucocerebroside. Si lega specificamente con gli oligodendrociti e le cellule di Schwann.
Physical form
Formato: purificato
Purificazione con proteina A
Purified mouse monoclonal in buffer containing 10 mM Potassium Phosphate, 150 mM NaCl, pH 7.4 containing 0.09% sodium azide.
Preparation Note
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a -20 ºC.
Analysis Note
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
FCMAB312FSAB2100885MAB326R
species reactivity
mouse, human, rabbit, bovine, chicken, rat
species reactivity
rat, human, mouse, rabbit, chicken
species reactivity
horse, mouse, rat, human, pig, dog, rabbit
species reactivity
rat, human, bovine, canine, sheep, pig, rabbit, mouse
clone
mGalC, monoclonal
clone
mGalC, monoclonal
clone
polyclonal
clone
11-5B, monoclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1