PHL83484
Camelliaside B
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Kaempferol 3-(2G-xylosylrutinoside)
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@@H]2[C@H]([C@H](O[C@@H]([C@H]2O)CO)OC4=C(Oc6c(c(cc(c6)O)O)C4=O)c5ccc(cc5)O)O[C@@H]3OC[C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O
InChI
1S/C32H38O19/c1-10-19(38)23(42)25(44)31(46-10)49-27-21(40)17(8-33)48-32(29(27)51-30-24(43)20(39)15(37)9-45-30)50-28-22(41)18-14(36)6-13(35)7-16(18)47-26(28)11-2-4-12(34)5-3-11/h2-7,10,15,17,19-21,23-25,27,29-40,42-44H,8-9H2,1H3/t10-,15+,17+,19-,20-,21+,23+,24+,25+,27-,29+,30-,31-,32+/m0/s1
MVXYVHBRCFDZCJ-IRIIMWQRSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)