Documenti fondamentali
SMB00232
Sigma-Aldrich
Clusiacitran A
≥95% (LC/MS-ELSD)
Scegli un formato
1 MG
CHF 391.00
CHF 391.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 391.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H24O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
364.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
CHF 391.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1(C)Oc2c3C4CC(C)(CCC14)Oc3cc(O)c2C(=O)c5ccccc5
InChI
1S/C23H24O4/c1-22(2)15-9-10-23(3)12-14(15)18-17(26-23)11-16(24)19(21(18)27-22)20(25)13-7-5-4-6-8-13/h4-8,11,14-15,24H,9-10,12H2,1-3H3
XUPOZHDUFRMVTF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)