Documenti fondamentali
SAB4301781
Sigma-Aldrich
Anti-TP53I11
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
PIG11
Scegli un formato
100 μL
CHF 250.00
CHF 250.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 250.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 250.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
immunohistochemistry: 1:20-1:100
western blot: 1:200-1:1000
Numero d’accesso
NP_006025
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TP53I11(9537)
Immunogeno
Synthetic peptide of human TP53I11
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)