Vai a
SML0541
7α,25-Dihydroxycholesterol
≥98% (HPLC), powder, GPR183 agonist
Sinonimo/i:
5-Cholesten-3β,7α,25-triol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 376.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1530.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H46O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
418.65
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 376.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
7α,25-Dihydroxycholesterol, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O3/c1-17(7-6-12-25(2,3)30)20-8-9-21-24-22(11-14-27(20,21)5)26(4)13-10-19(28)15-18(26)16-23(24)29/h16-17,19-24,28-30H,6-15H2,1-5H3/t17-,19+,20-,21+,22+,23-,24+,26+,27-/m1/s1
InChI key
BQMSKLCEWBSPPY-IKVTXIKFSA-N
Application
7α,25-Dihydroxycholesterol has been used as a ligand for G protein-coupled receptor 183 (Gpr183).
Biochem/physiol Actions
7α,25-Dihydroxycholesterol (7α,25-OHC) is a potent and selective endogenous ligand for the orphan GPCR receptor EBI2 (GPR183) with an EC50 value in the picomolar range. The newly discovered EBI2–oxysterol signalling pathway has been shown to have an important role in the adaptive immune response, including a role in driving immune cell migration. In vitro and in vivo studies showed that 7,25-OHC can serve as a chemokine directing migration of B cells, T cells and dendritic cells.
7α,25-Dihydroxycholesterol is a potent agonist of the orphan GPCR receptor EBI2 (GPR183); directs immune cell migration.
7α,25-Dihydroxycholesterol has an ability to block the early steps of T-cell activation.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
700080P700024P700096P
description
≥98% (HPLC)
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
assay
≥98% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7α,25-Dihydroxycholesterol
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. What the optimal dissolvent of the compound for in vivo mouse injection?
    1 answer
    1. This product is soluble in DMSO at a concentration of 5 mg/mL. This stock solution can then be diluted with aqueous solutions such as PBS. This product is not sterile and has not been tested for in vivo or in vitro use.
      Please see the link below to review articles that may offer additional information for mouse studies:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/search/sml0541?focus=papers&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=sml0541&type=citation_search.