Documenti fondamentali
PHL80426
3,5-Dicaffeoylquinic acid
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3,5-Di-caffeoylquinic acid
Scegli un formato
10 MG
CHF 697.00
CHF 697.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 697.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H24O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
516.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 697.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@@H](C[C@@](O)(C[C@H]1OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)C(O)=O)OC(=O)\C=C\c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C25H24O12/c26-15-5-1-13(9-17(15)28)3-7-21(30)36-19-11-25(35,24(33)34)12-20(23(19)32)37-22(31)8-4-14-2-6-16(27)18(29)10-14/h1-10,19-20,23,26-29,32,35H,11-12H2,(H,33,34)/b7-3+,8-4+/t19-,20-,23-,25+/m1/s1
KRZBCHWVBQOTNZ-PSEXTPKNSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: echinacea hedera
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Caftaric acid analytical standard
Supelco
88656
Caftaric acid
Chlorogenic acid primary reference standard
00500590
Chlorogenic acid
Acido caffeico ≥98.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C0625
Acido caffeico
p-Coumaric acid ≥98.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C9008
p-Coumaric acid