SCP0100
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H43N6O9S1
Peso molecolare:
687.78
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Caspase Substrate,
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥75%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)