Documenti fondamentali
SCP0096
Sigma-Aldrich
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Sinonimo/i:
Ac-LETD-AFC, Ac-Leu-Glu-Thr-Asp-7-amino-4-trifluoromethyl coumarin
Scegli un formato
5 MG
CHF 188.00
CHF 188.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 188.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H38N5O12
Peso molecolare:
672.66
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
CHF 188.00
Check Cart for Availability
Nome del prodotto
Caspase Substrate,
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥80%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CASP8(841)
Amino Acid Sequence
Ac-Leu-Glu-Thr-Asp-AFC
Azioni biochim/fisiol
The peptide Ac-Leu-Glu-Thr-Asp-AFC, or Ac-LETD-AFC, is a fluorogenic substrate for caspase-8. The tetrapeptide sequence LETD is recognized as an ideal cleavage sequence for caspase-8.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)