Documenti
NSTP-3X6
Millipore
Crimped Tube Protector Caps
About This Item
Codice UNSPSC:
41104105
eCl@ss:
36101790
Materiali
PVC
Nome Commerciale
NovaSeptum®
Produttore/marchio commerciale
NovaSeptum®
Lunghezza
12.7 mm ± 2.00
Larghezza
8.0 mm ± 0.25
8.00 mm ± 0.25
Spessore
1.00 μm ± 0.25
applicazioni
sterile sampling
Note legali
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany