SBR00045
Gentamicin-Amphotericin B Ready Made Solution
Gentamicin 25mg/mL and Amphotericin B 125µg/mL
Sinonimo/i:
Gentamicin-Amphotericin B Ready Made Solution
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Attività specifica
Antibacterial and antifungal
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
mycoplasma
yeast
Modalità d’azione
cell membrane | interferes
protein synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Altre note
- The Gentamicin-Amphotericin B mixture is composed from Gentamicin 25mg/ml and Amphotericin B 125 µg/mL.
- The working concentrations according to CDC SOP# DSR-052-05 are 100 µg/mL for Gentamicin and 0.5 µg/mL for Amphotericin B.
- 2mL Gentamicin-Amphotericin B stock mixture is sufficient to prepare 500 mL working concentration.
- The product is packed under aseptic conditions.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1