SAE0013
Oxyrase ® for Broth
Sinonimo/i:
OB
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)