Documenti
SAB5702503
Sigma-Aldrich
Anti-HAPLN1 Antibody, clone 5O9U2, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CRT1, CRTL1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
5O9U2, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
57 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
2.2 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
VFCFTSNFNGRFYYLIHPTKLTYDEAVQACLNDGAQIAKVGQIFAAWKILGYDRCDAGWLADGSVRYPISRPRRRCSPTEAAVRFVGFPDKKHKLYGVYCFRAYN
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HAPLN1(1404)
Descrizione generale
Stabilizes the aggregates of proteoglycan monomers with hyaluronic acid in the extracellular cartilage matrix.
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 250-354 of human HAPLN1 (P10915).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1